Learn More
Axygen™ Axygen™ 200 μl-Universal-Pipettenspitzen, 200 μl, abgeschrägt, Referenz
Artikelnummer. 12716639 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Farbe:
Durchsichtig
Gelb
klar
Format:
Bulk
Gestell
Großpackung
Nachfüllpackung
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
20000 Stück
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 12716639
Marke: Axygen™ TR222YR
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet
  • Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
  • Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
  • Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
  • Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
  • Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
  • Auch lieferbar mit Maxymum Recovery, ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
Bestellinformation
In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe Gelb
Autoklavierbar Ja
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Format Gestell
Spitzenform Abgeschrägt, Universal
Verpackung Aufklappbares Gestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Ja
Material Polypropylen
Graduierungen 10, 50, 100 μl