Learn More
Axygen™ Axygen™ 24- und 32-Well PCR-Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11310155 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
24
32
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11310155
Marke: Axygen™ PCR24C
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für eine Vielzahl von Thermozyklern geeignet
  • 24-Well/32-Well-Platten
  • Volumen: 200 μ l
  • Farbe: Durchsichtig
  • Verpackung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-frei
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 4 x 6
Farbe Durchsichtig
Produkttyp PCR Microplate, without Lid
Material Polypropylen
Anzahl Wells 24
Sterilität Unsteril
Wellform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 10 St./Packung