Learn More
Axygen™ Axygen™ 24- und 32-Well PCR-Mikrotiterplatten
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
24
32
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Beschreibung
- 24-Well/32-Well-Platten
- Volumen: 200 μ l
- Farbe: Durchsichtig
- Verpackung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase-/DNase-frei |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Farbe | Durchsichtig |
| Produkttyp | PCR Microplate, without Lid |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 32 |
| Sterilität | Unsteril |
| Wellform | Rund |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR |
| Anzahl pro Karton | 50/Karton |
| Mehr anzeigen |