Learn More
Axygen™ Axygen™ 24- und 32-Well PCR-Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12789408 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
24
32
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Anzahl Wells unitSize
12789408 24 50 Stück
11310155 24 10 Stück
11330155 32 10 Stück
12799408 32 50 Stück
4 options
Artikelnummer. 12789408
Marke: Axygen™ PCR24C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine Vielzahl von Thermozyklern geeignet
  • 24-Well/32-Well-Platten
  • Volumen: 200 μ l
  • Farbe: Durchsichtig
  • Verpackung: 10 Platten/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-frei
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 4 x 6
Farbe Durchsichtig
Produkttyp PCR Microplate, without Lid
Material Polypropylen
Anzahl Wells 24
Sterilität Unsteril
Wellform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 10 St./Packung