Learn More
Axygen™ Axygen™ Universalpipettenspitzen, 300 μl
Artikelnummer. 11384255 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Großpackung
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11384255
Marke: Axygen™ T350CR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Spitzen sind für beliebte Pipettenmarken geeignet.
  • Spitzenvolumen: 300 μL
  • Spitzenfarbe: Durchsichtig
  • Fein zulaufende Spitzentypen
  • Auch als Maxymum Recovery™ erhältlich 
Bestellinformation
  • Großpackung: 1000 Spitzen/Packung, 240 Packungen/Karton
  • Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 300 μl
Sterilität Unsteril
Farbe Durchsichtig
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Format Racks
Spitzenform Universelle Passform, Universal
Verpackung Aufklappbares Gestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Material Polypropylen