Learn More
Axygen™ Axygen™ Universalpipettenspitzen, 300 μl
Artikelnummer. 12083879 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Großpackung
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. Sterilität Format unitSize
12083879 Unsteril Racks 4800 Stück
11354255 Unsteril Großpackung 1000 Stück
12531348 Unsteril Großpackung 10000 Stück
12746609 Steril Racks 4800 Stück
12669535 Steril Racks 960 Stück
11384255 Unsteril Racks 960 Stück
6 options
Artikelnummer. 12083879
Marke: Axygen™ T350CR
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Spitzen sind für beliebte Pipettenmarken geeignet.
  • Spitzenvolumen: 300 μL
  • Spitzenfarbe: Durchsichtig
  • Fein zulaufende Spitzentypen
  • Auch als Maxymum Recovery™ erhältlich 
Bestellinformation
  • Großpackung: 1000 Spitzen/Packung, 240 Packungen/Karton
  • Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 300 μl
Sterilität Unsteril
Farbe Durchsichtig
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Format Racks
Spitzenform Universelle Passform, Universal
Verpackung Aufklappbares Gestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Material Polypropylen