Learn More
Axygen™ Axygen™ Universalpipettenspitzen, 300 μl
Artikelnummer. p-4102771 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Großpackung
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11354255
Marke: Axygen™ T350C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Spitzen sind für beliebte Pipettenmarken geeignet.
  • Spitzenvolumen: 300 μL
  • Spitzenfarbe: Durchsichtig
  • Fein zulaufende Spitzentypen
  • Auch als Maxymum Recovery™ erhältlich 
Bestellinformation
  • Großpackung: 1000 Spitzen/Packung, 240 Packungen/Karton
  • Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 300 μl
Sterilität Unsteril
Farbe Durchsichtig
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Format Großpackung
Spitzenform Universelle Passform, Universal
Verpackung 1.000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Material Polypropylen