Learn More
Axygen™ Axygen™ 300 μL-Universal-Pipettenspitzen, Maxymum Recovery
Alle ansehen Axygen Scientific ProdukteBeschreibung
- Spitzenvolumen: 300 μ L
- Spitzenfarbe: Durchsichtig
- Mit Maxymum Recovery™
Bestellinformation
- Großpackung: 1000 Spitzen/Packung, 240 Packungen/Karton
- Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 300 μl |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Geringe Retention, Universal |
| Verpackung | Aufklappbares Gestell |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Produktlinie | Maximale Rückgewinnung |
| Material | Polypropylen |