Learn More
Axygen™ X250 0.07X4ML PCR TUBE & CAP
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12578007 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 12578007
Marke: Axygen™ PCR0104C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Einfache Schnappverriegelungskappen
  • Bietet geringe Hintergrundfluoreszenz
  • Besseres Signal-Rausch-Verhältnis
  • Reduzierte Verflüchtigung
  • Fassungsvermögen: 0.1 ml; Arbeitsvolumen: 0.07 ml
  • Mit mattierten Kappenverlängerungen
Bestellinformation
Röhrchen und Kappen werden in Vierer-Streifen und in separaten Beuteln zur einfachen Handhabung und Beschriftung zur Verfügung gestellt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Frei von RNase, DNase und Pyrogen
Verschlussfarbe Durchsichtig
Farbe Durchsichtig
Volumen (metrisch) 0.1 ml
Menge 250er-Packung
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Corbett™ Rotor-Gen-System™
Form Konisch
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Verschlusstyp Schnapp- und Verschlussstopfen-Versiegelung mit Flachkappe
Format Streifen
Produkttyp 4-Streifenmit PCR-Röhrchen mit flacher Kappe