Learn More
Axygen™ 48 Well PCR Microplate, 10plates
Artikelnummer. 12192570 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
12192570 Durchsichtig 50 Stück
1 options
Artikelnummer. 12192570
Marke: Axygen™ PCR48C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezielles Design für Kompatibilität mit den meisten Thermozyklern
  • 48-Well-Platten
  • Volumen: 200 μ l
  • Farbe: Durchsichtig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase, DNase, DNA-frei
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 6 x 8
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Anzahl Wells 48
Sterilität Unsteril
Wellform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 10 St./Packung