Beschreibung
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Erhältlich mit flachen oder gewölbten Kappen für
- PCR-Röhrchenstreifen passen in viele verschiedene Thermozykler
- Die gleichmäßige extrem dünne Wanddicke ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung
- Die gewölbten oder flachen Kappen schließen fest und verhindern das Verdunsten der Probe
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Hergestellt aus 99.9 % reinem Polypropylen
- In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
| Farbe | Klar |
| Volumen (metrisch) | 0.2 ml |
| Menge | 125/Packung |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler für Anwendungen mit Wärmeübertragung |
| Form | Konisch |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Polypropylen |
| Max. Kraft | 4000 × g |
| Mehr anzeigen |