Learn More
Axygen™ 8-Streifen-PCR-Röhrchen, 0,2 ml
Artikelnummer. 12657215 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Klar
Lila
Orange
Rot
Verschieden
Verschlusstyp:
Flache Kappe
Gewölbte Kappe
gesondert erhältlich
Menge:
100/Karton
125 Packung
125/Packung
125 St./Packung; 1250 St./Karton
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
1250 Stück
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Verschlusstyp Menge Packungsgröße
12657215 Klar Flache Kappe 125 Packung 125 Stück
12706839 Blau gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 1250 Stück
12681646 Klar gesondert erhältlich 125/Packung 125 Stück
10841291 Klar gesondert erhältlich 125/Packung 1250 Stück
12667215 Klar Gewölbte Kappe 125/Packung 125 Stück
10810721 Klar Gewölbte Kappe 125/Packung 1250 Stück
12796829 Verschieden gesondert erhältlich 125 Packung -
12547977 Verschieden gesondert erhältlich 125 Packung 125 Stück
12756839 Grün gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton -
12587977 Grün gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 125 Stück
12766839 Orange gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 1250 Stück
12597977 Orange gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 125 Stück
12786839 Lila gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 1250 Stück
12517987 Lila gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 125 Stück
12796839 Gelb gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 1250 Stück
12527987 Gelb gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 125 Stück
12507987 Rot gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 125 Stück
12776839 Rot gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton -
15479063 Klar gesondert erhältlich 100/Karton 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 12657215 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. PCR0208FCPC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00 €
    145.49 € / 125 Stück
    Sparen 75.51 €
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung lieferbar. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Werden mit flacher oder gewölbter Kappe zum Verhindern eines Probenverlustes oder ohne Kappe verkauft.
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich. Axygen™ Streifen mit 8 PCR-Röhrchen, 0,2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Er
  • PCR-Röhrchenstreifen passen in viele verschiedene Thermozykler
  • Ultradünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
  • Die gewölbten oder flachen Kappen schließen fest und verhindern das Verdunsten der Probe
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Hergestellt mit 99.9 % reinem Polypropylen
  • In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Farbe Klar
Volumen (metrisch) 0.2 ml
Menge 125 Packung
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler für Anwendungen mit Wärmeübertragung
Form Konisch
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Max. Kraft 4000 × g
Verschlusstyp Flache Kappe
Format Streifen
Produkttyp Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen