Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 8er-Streifen
Artikelnummer. 12776839 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Klar
Lila
Orange
Rot
Verschlusstyp:
Flach
Kuppelform
gesondert erhältlich
Menge:
100/Karton
125 Packung
125/Packung
125 St./Packung; 1250 St./Karton
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
1250 Stück
Artikelnummer. Farbe Verschlusstyp Menge unitSize
12776839 Rot gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton -
12706839 Blau gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 1250 Stück
12681646 Durchsichtig gesondert erhältlich 125/Packung 125 Stück
10841291 Durchsichtig gesondert erhältlich 125/Packung 1250 Stück
12667215 Klar Kuppelform 125/Packung 125 Stück
10810721 Klar Kuppelform 125/Packung 1250 Stück
12796829 Divers gesondert erhältlich 125 Packung -
12547977 Divers gesondert erhältlich 125 Packung 125 Stück
12657215 Klar Flach 125 Packung 125 Stück
12756839 Grün gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton -
12587977 Grün gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 125 Stück
12766839 Orange gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 1250 Stück
12597977 Orange gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 125 Stück
12517987 Lila gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 125 Stück
12786839 Lila gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 1250 Stück
12796839 Gelb gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 1250 Stück
12527987 Gelb gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 125 Stück
12507987 Rot gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 125 Stück
15479063 Klar gesondert erhältlich 100/Karton 100 Stück
19 options
Artikelnummer. 12776839
Marke: Axygen™ PCR0208R
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung lieferbar. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Werden mit flacher oder gewölbter Kappe zum Verhindern eines Probenverlustes oder ohne Kappe verkauft.
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Erhältlich mit flachen oder gewölbten Kappen für
  • PCR tubes strips designed to fit a wide variety of thermal cyclers
  • Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
  • Domed or flat insertion caps ensure a tight fit that prevents sample evaporation
  • Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
  • Available in a variety of colors for easy sample identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase, DNase, pyrogen-free
Farbe Rot
Volumen (metrisch) 0.2 mL
Menge 125 St./Packung; 1250 St./Karton
Verschlussmaterial Polypropylene
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermal cyclers for thermal transfer applications
Form Conical
Sterilität Non-sterile
Material Polypropylene
Max. Kraft 4000 x g
Verschlusstyp gesondert erhältlich
Format Strip
Produkttyp Thin Wall 8-Strip PCR Tube