Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 8er-Streifen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12796839 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Klar
Lila
Orange
Rot
Verschlusstyp:
Flach
Kuppelform
gesondert erhältlich
Menge:
100/Karton
125 Packung
125/Packung
125 St./Packung; 1250 St./Karton
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
1250 Stück
Artikelnummer. Farbe Verschlusstyp Menge unitSize
12796839 Gelb gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 1250 Stück
12706839 Blau gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 1250 Stück
12681646 Durchsichtig gesondert erhältlich 125/Packung 125 Stück
10841291 Durchsichtig gesondert erhältlich 125/Packung 1250 Stück
12667215 Klar Kuppelform 125/Packung 125 Stück
10810721 Klar Kuppelform 125/Packung 1250 Stück
12796829 Divers gesondert erhältlich 125 Packung -
12547977 Divers gesondert erhältlich 125 Packung 125 Stück
12657215 Klar Flach 125 Packung 125 Stück
12756839 Grün gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton -
12587977 Grün gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 125 Stück
12766839 Orange gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 1250 Stück
12597977 Orange gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 125 Stück
12517987 Lila gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 125 Stück
12786839 Lila gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 1250 Stück
12527987 Gelb gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 125 Stück
12776839 Rot gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton -
12507987 Rot gesondert erhältlich 125 St./Packung; 1250 St./Karton 125 Stück
15479063 Klar gesondert erhältlich 100/Karton 100 Stück
19 options
Product Code. 12796839
Brand: Axygen™ PCR0208Y
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung lieferbar. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Werden mit flacher oder gewölbter Kappe zum Verhindern eines Probenverlustes oder ohne Kappe verkauft.
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Erhältlich mit flachen oder gewölbten Kappen für
  • PCR-Röhrchenstreifen passen in viele verschiedene Thermozykler
  • Die gleichmäßige extrem dünne Wanddicke ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung
  • Die gewölbten oder flachen Kappen schließen fest und verhindern das Verdunsten der Probe
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Hergestellt aus 99.9 % reinem Polypropylen
  • In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Farbe Gelb
Volumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 125 St./Packung; 1250 St./Karton
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler für Anwendungen mit Wärmeübertragung
Form Konisch
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Max. Kraft 4000 × g
Verschlusstyp gesondert erhältlich
Format Streifen
Produkttyp Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen