Beschreibung
- Nicht-pyrogenisch
- Zertifiziert frei von RNase und DNase
- Nicht steril
- Bedruckt mit großem alphanumerischem Raster zur einfachen Identifizierung der Wells
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-frei |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Roche Light Cycler 480 |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 100 μl |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |