Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten ohne Rahmen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12587787 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Barcode:
Inklusive Barcode
Kein Barcode
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Barcode unitSize
12587787 Inklusive Barcode 10 Stück
10743262 Inklusive Barcode 50 Stück
10352200 Kein Barcode 50 Stück
12577787 Kein Barcode 10 Stück
4 options
Artikelnummer. 12587787
Marke: Axygen™ PCR96LC480WBC
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Corning™ Axygen™ 96-Well 100μl-PCR-Mikrotiterplatten sind speziell für den Roche Light Cycler 480 konzipiert.
  • Nicht-pyrogen
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Nicht steril
  • Großes alphanumerisches Raster zur einfachen Identifizierung von Wells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Inklusive Barcode
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-frei
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Roche Light Cycler 480
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 100 μl
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Wellform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen
Enthält Ultradurchsichtige Dichtungsfolie, Barcodes, gedrucktes alphanumerisches Raster
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 10 St./Packung