Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Ausführung des Rahmens:
Erhöht, Semi
Halbhoch
Voll
Sterilität:
Unsteril
Barcode:
Inklusive Barcode
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Für ABI Thermocycler-Blöcke mit 0.2 ml
- Max. RZB: 4000 x G
- Einzeln oder doppelt gekerbte Ecken
- Nicht-steril und nicht-pyrogenisch
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Versiegelungsoptionen: Axymatten, Heißsiegelfolien, Klebefilme und -folien, flache und gewölbte Kappenstreifen
- Strichcode auf der langen Seite der Platte von Well H1 bis H12
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Inklusive Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-frei |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Standard-96-Well-Blöcke |
| Ausführung des Rahmens | Voll |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |