Learn More
Axygen™ Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten
Die ultradünnen und einheitlichen Wände ermöglichen eine genaue Wärmeübertragung und damit optimale Ergebnisse. Axygen™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten eignen sich optimal für den Einsatz im Bereich PCR-Wärmeübertragung sowie Echtzeit-PCR.
313.00 € - 435.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-frei |
---|---|
Format | Standard |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Ausführung des Rahmens | Zur Verwendung mit (Geräte) | Sterilität | Barcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausführung des Rahmens | Zur Verwendung mit (Geräte) | Sterilität | Barcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15368301
|
Axygen™
PCR-96M2-HS-C-PBC |
Halbhoch | ABI PCR 2700, 2720, 9700, 9800, 7300, 7500, 7900 und ABI Sequenziereinheiten | Nicht steril | Inklusive Barcode |
435.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15338301
|
Axygen™
PCR-96-AB-C-PBC |
Erhöht, Semi | ABI Echtzeit-PCR 7300, 7500, 7900, qPCR und ABI-Sequenzierung | Nicht steril | Inklusive Barcode |
364.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15348301
|
Axygen™
PCR-96-FS-C-PBC |
Voll | Standard-96-Well-Blöcke | Nicht steril | Inklusive Barcode |
313.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
- Für ABI Thermocycler-Blöcke mit 0.2 ml
- Max. RZB: 4000 x G
- Einzeln oder doppelt gekerbte Ecken
- Nicht-steril und nicht-pyrogenisch
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Versiegelungsoptionen: Axymatten, Heißsiegelfolien, Klebefilme und -folien, flache und gewölbte Kappenstreifen
Spezifikation
RNase-, DNase-frei | |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
Rund |
Standard | |
Durchsichtig | |
96 | |
PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen |