Learn More
Axygen™ 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12749448 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 12749448
Marke: Axygen™ PCR96CS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PCR™ Produkte, die speziell für den Gebrauch in PCR-Wärmeübertragungs- und Echtzeit-PCR-Anwendungen konzipiert sind.
PCR™ Produkte, die speziell für den Gebrauch in PCR-Wärmeübertragungs- und Echtzeit-PCR-Anwendungen konzipiert sind. Eine Vielzahl von Farben sind verfügbar, um die Organisation von mehrstufigen PCR-Prozessen zu unterstützen.
  • 96-Well-PCR-Mikrotiterplatten
  • Das Arbeitsvolumen beträgt 300 μl
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • 10 Platten/Einheit, 5 Einheiten/Karton im Verkauf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-frei
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR-Wärmeübertragung, RT-PCR-Anwendungen
Wellfarbe Durchsichtig