Learn More
Axygen™ Automatisierungsspitzen für Agilent™/Velocity11 VPrep™ und Bravo: 96 Spitzen/Gestell
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13499798 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
Packungsgröße:
4800 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
13499798 50 μl 4800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13499798 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. VT50R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00 €
    326.25 € / 4800 Stück
    Sparen 65.75 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Umfassende Auswahl an Pipettenspitzen für Agilent/Velocity11 Automatisierungssysteme
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • Transparentes Polypropylen
  • Die Spitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Unsteril oder steril sowie mit und ohne Filter erhältlich
Bestellinformation
Verpackung: 10 Boxen/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 50 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Nicht steril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Format Racks
Spitzenform Automatisierung, Runden
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT
Material Polypropylen