Beschreibung
- Aus Silikon in Forschungsqualität
- Autoklavierbar und wiederverwendbar
- Für die Verwendung mit 96/384-Well- und PCR-Mikrotiterplatten
- Nicht steril
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Silikon |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Anzahl Wells | 96 |
| Anzahl pro Karton | 50/Karton |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Produkttyp | Druckmatte |
| Wellform | Rund |
| Plate Compatibility | 96/384-Well PCR-Mikrotiterplatten |