Learn More
Axygen™ Axygen™ AxyMats™ Durchstechbare Verschlussmatten für 24-Well Deepwell-Platten
Artikelnummer. 15368291 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Sterilität unitSize
15368291 Unsteril 50 Stück
15551383 Steril 50 Stück
2 options
Artikelnummer. 15368291
Marke: Axygen™ AM24SQ
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Minimierung der Verdampfung innerhalb eines großen Temperaturbereichs bei PCR- und Lageranwendungen
Für Labore mit höherem Durchsatz bietet Axygen Dichtungsoptionen, die dem Anspruch nach einem höheren Automatisierungsgrad zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis gerecht werden. Jede “Well-Dichtung” versiegelt sich nach dem Durchstoßen selbst und gewährleistet eine luftdichte Versiegelung der Wells. Für PCR, Lagerung, ELISA, Gewebekulturen.
  • Aus Silikon in Forschungsqualität
  • Die autoklavierbaren Matten können nach dem Waschen mit Bleichmittel und dem Spülen mit Ethanol wiederverwendet werden.
  • Für die Verwendung mit 24-Deepwell-Mikrotiterplatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Silikon
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Wells 24
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Produkttyp Dichtungsmatte
Wellform Quadratisch
Plate Compatibility 24-Well DeepWell Platte mit quadratischen Wells