Learn More
Axygen™ Axygen™ AxyMats™ Durchstechbare Verschlussmatten für 24-Well Deepwell-Platten
Minimierung der Verdampfung innerhalb eines großen Temperaturbereichs bei PCR- und Lageranwendungen
438.00 € - 494.00 €
Spezifikation
Material | Silikon |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Anzahl Wells | 24 |
Produkttyp | Dichtungsmatte |
Plate Compatibility | 24-Well DeepWell Platte mit quadratischen Wells |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15368291
|
Axygen™
AM-24-SQ |
Nicht steril |
438.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15551383
|
Axygen™
AM-24-SQ-S |
Steril |
494.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Für Labore mit höherem Durchsatz bietet Axygen Dichtungsoptionen, die dem Anspruch nach einem höheren Automatisierungsgrad zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis gerecht werden. Jede “Well-Dichtung” versiegelt sich nach dem Durchstoßen selbst und gewährleistet eine luftdichte Versiegelung der Wells. Für PCR, Lagerung, ELISA, Gewebekulturen.
- Aus Silikon in Forschungsqualität
- Die autoklavierbaren Matten können nach dem Waschen mit Bleichmittel und dem Spülen mit Ethanol wiederverwendet werden.
- Für die Verwendung mit 24-Deepwell-Mikrotiterplatten
Spezifikation
Silikon | |
24 | |
24-Well DeepWell Platte mit quadratischen Wells |
Autoklavierbar | |
Dichtungsmatte |