Learn More
Axygen™ Axygen™ AxyMats™ Verschlussmatten für 384-Well Deepwell-Platten
Artikelnummer. 12683696 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Wellform:
Quadratisch
Rund
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wellform unitSize
12683696 Rund -
12527897 Quadratisch 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12683696 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. AM384PCRRD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Minimierung der Verdampfung innerhalb eines großen Temperaturbereichs bei PCR- und Lagerungsanwendungen
Axygen AxyMat Siegelmatten können in einem breiten Temperaturbereich für PCR- und Lagerungsanwendungen eingesetzt werden. AxyMats Sie minimieren die Verdunstung und bestehen aus Silikon in Forschungsqualität, das autoklavierbar ist. Sie können nach einer Wäsche mit Bleichmittel und einer Spülung mit Ethanol wiederverwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Material Silikon
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Wells 384
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Produkttyp Dichtungsmatte
Wellform Rund
Plate Compatibility 384-Well Deepwell Platte mit runden Wells