Learn More
Axygen™ Axygen™ AxyMats™ Verschlussmatten für 384-Well Deepwell-Platten
Alle ansehen Axygen Scientific ProdukteBeschreibung
Für Labore mit höherem Durchsatz bietet Axygen Dichtungsoptionen, die dem Anspruch nach einem höheren Automatisierungsgrad zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis gerecht werden. Jede “Well-Dichtung” versiegelt sich nach dem Durchstoßen selbst und gewährleistet eine luftdichte Versiegelung der Wells. Für PCR, Lagerung, ELISA, Gewebekulturen.
- Aus Silikon in Forschungsqualität
- Die autoklavierbaren Matten können nach dem Waschen mit Bleichmittel und dem Spülen mit Ethanol wiederverwendet werden.
- Für die Verwendung mit 384-Deepwell-Mikrotiterplatten
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Silikon |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Anzahl Wells | 384 |
| Anzahl pro Karton | 50/Karton |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Produkttyp | Dichtungsmatte |
| Wellform | Quadratisch |
| Plate Compatibility | 384-Well DeepWell Platte mit quadratischen Wells |