Learn More
Axygen™ Axygen™ Axypet-16 Pipettenspitzen
Artikelnummer. 12792936 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
19200 Stück
3840 Stück
Artikelnummer. 12792936
Marke: Axygen™ T1536LR
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für Pipettieranwendungen mit 1536 Wells
  • Spitzentyp: Maxymum Recovery
  • Spitzenfarbe: Durchsichtig
  • 0.5 bis 30 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0.5 bis 30 μl
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Reinigungsnachweise DNAse-/RNAse-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die 1536-Well-Pipettierung
Format Racks
Spitzenform Geringe Retention
Zur Verwendung mit (Geräte) 1536-Well Pipetting
Material Polypropylen