Learn More
Axygen™ Axygen™ Axypet-16 Pipettenspitzen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
19200 Stück
3840 Stück
Beschreibung
- Spitzentyp: Maxymum Recovery
- Spitzenfarbe: Durchsichtig
- 0.5 bis 30 μL
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0.5 bis 30 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die 1536-Well-Pipettierung |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Geringe Retention |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 1536-Well Pipetting |
| Material | Polypropylen |