Learn More
- Home
- Products
- Pipettierprodukte
- Pipettenspitzen
- Pipettenspitzen für Robotersysteme
- Axygen™ Axygen™ Biomek™ FX/NX Roboter-Spitzen
Axygen™ Axygen™ Biomek™ FX/NX Roboter-Spitzen
Artikelnummer. 12549177 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte| Artikelnummer. | Volumen (metrisch) | Sterilität | Spitzenform | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12549177 | 250 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 11316294 | 10 μ l | Nicht steril | Automatisierung, Round | 960 Stück |
| 12732846 | 10 μ l | Nicht steril | Automatisierung, Round | 4800 Stück |
| 12742846 | 10 μl | Steril | Automatisiert, rund, Round | 4800 Stück |
| 11326294 | 10 μl | Steril | Automatisiert, rund, Round | 960 Stück |
| 11980948 | 20 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12792846 | 20 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12702856 | 20 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12519177 | 20 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12772846 | 20 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12599167 | 20 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12509177 | 20 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12782846 | 20 μl | Steril | Automatisierung, Rund | - |
| 11346294 | 30 μl | Steril | Automatisierung, Feine Spitze | 3840 Stück |
| 15591383 | 30 μl | Unsteril | Automatisierung, Feine Spitze | 19200 Stück |
| 12722866 | 30 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 19200 Stück |
| 12585727 | 30 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 3840 Stück |
| 12712866 | 30 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 19200 Stück |
| 12575727 | 30 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 3840 Stück |
| 15501393 | 30 μl | Steril | Automatisierung, Feine Spitze | 19200 Stück |
| 12792856 | 30 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 19200 Stück |
| 11356294 | 30 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 3840 Stück |
| 12782856 | 45 μl | Steril | Automatisiert, feine Spitze, Fine Point | - |
| 12545727 | 45 μl | Steril | Automatisiert, feine Spitze, Fine Point | 3840 Stück |
| 12772856 | 45 μl | Nicht steril | Automatisierung, Fine Point | - |
| 12535727 | 45 μl | Nicht steril | Automatisierung, Fine Point | 3840 Stück |
| 12772866 | 50 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12579177 | 50 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12782866 | 50 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12589177 | 50 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12792866 | 50 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | - |
| 12599177 | 50 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12509187 | 50 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12702876 | 50 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12712856 | 250 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12529177 | 250 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12722856 | 250 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12539177 | 250 μl | Steril | Automatisierung, Rund | - |
| 11990948 | 250 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12732856 | 250 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12742856 | 250 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12752856 | 250 μl | Unsteril | Automatisierung, Weite Öffnung | 4800 Stück |
| 12559177 | 250 μl | Unsteril | Automatisierung, Weite Öffnung | 960 Stück |
| 12762856 | 250 μl | Steril | Automatisiert, große Öffnung, Wide Orifice | 4800 Stück |
| 12569177 | 250 μl | Steril | Automatisiert, große Öffnung, Wide Orifice | 960 Stück |
Artikelnummer. 12549177
Marke: Axygen™ FX250RS
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Die Produktpalette der Marke Axygen umfasst eine umfassende Reihe von Spitzen für automatisierte Liquid Handling-Systeme von Beckman Coulter. Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten. Die Pipettenspitzen sind auch mit MAXYMum Recovery erhältlich, einer einzigartigen Low-Retention-Technologie, die die Spitzenleistung verbessert und die Verwendbarkeit Ihrer wertvollen Proben maximiert.
- Erhältlich in Gestellen, sterilen Gestellen und mit Aerosolbarriere (gefiltert)
- Kompatibel mit Beckman Biomek FX und Beckman Multimek Geräten mit einem AP96 Kopf
- Auch kompatibel mit Span-8 Pod, wenn die Füllstandsmessung ausgeschaltet ist
- Unübertroffene Geradlinigkeit, um sicherzustellen, dass die Spitze jedes Mal sanft in den Well eindringt
- Kompatibel mit 384/1536 Wells, um Ihre anspruchsvollsten Anwendungen zu erfüllen
- Spitzen mit weiter Öffnung sind ideal für das Pipettieren von viskosen Materialien, genomischer DNA oder empfindlichen Zellkulturen.
- Feine Spitze für höhere Genauigkeit und Präzision bei geringeren Probenvolumen
- Maxymum Recovery™ Spitzen reduzieren den Probenverlust, verbessern die Reproduzierbarkeit und Genauigkeit und minimieren den Einsatz wertvoller Proben und Reagenzien
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 250 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI |
| Reinigungsnachweise | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen |
| Format | Rack, 96 |
| Spitzenform | Automatisierung, Rund |
| Verpackung | 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200 |
| Produktlinie | Biomek |
| Material | Polypropylen |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |