Learn More
Axygen™ Axygen™ Biomek™ FX/NX Roboter-Spitzen
Artikelnummer. 12569177 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
10 μ l
20 μl
30 μl
45 μl
50 μl
250 μl
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Spitzenform:
Automatisiert, feine Spitze, Fine Point
Automatisiert, große Öffnung, Wide Orifice
Automatisiert, rund, Round
Automatisierung, Feine Spitze
Automatisierung, Fine Point
Automatisierung, Round
Automatisierung, Rund
Automatisierung, Weite Öffnung
Packungsgröße:
19200 Stück
3840 Stück
4800 Stück
960 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Sterilität Spitzenform unitSize
12569177 250 μl Steril Automatisiert, große Öffnung, Wide Orifice 960 Stück
11316294 10 μ l Nicht steril Automatisierung, Round 960 Stück
12732846 10 μ l Nicht steril Automatisierung, Round 4800 Stück
12742846 10 μl Steril Automatisiert, rund, Round 4800 Stück
11326294 10 μl Steril Automatisiert, rund, Round 960 Stück
11980948 20 μl Unsteril Automatisierung, Rund 960 Stück
12792846 20 μl Unsteril Automatisierung, Rund 4800 Stück
12702856 20 μl Steril Automatisierung, Rund 4800 Stück
12519177 20 μl Steril Automatisierung, Rund 960 Stück
12772846 20 μl Unsteril Automatisierung, Rund 4800 Stück
12599167 20 μl Unsteril Automatisierung, Rund 960 Stück
12509177 20 μl Steril Automatisierung, Rund 960 Stück
12782846 20 μl Steril Automatisierung, Rund -
11346294 30 μl Steril Automatisierung, Feine Spitze 3840 Stück
15591383 30 μl Unsteril Automatisierung, Feine Spitze 19200 Stück
12722866 30 μl Steril Automatisierung, Rund 19200 Stück
12585727 30 μl Steril Automatisierung, Rund 3840 Stück
12712866 30 μl Unsteril Automatisierung, Rund 19200 Stück
12575727 30 μl Unsteril Automatisierung, Rund 3840 Stück
15501393 30 μl Steril Automatisierung, Feine Spitze 19200 Stück
12792856 30 μl Unsteril Automatisierung, Rund 19200 Stück
11356294 30 μl Unsteril Automatisierung, Rund 3840 Stück
12782856 45 μl Steril Automatisiert, feine Spitze, Fine Point -
12545727 45 μl Steril Automatisiert, feine Spitze, Fine Point 3840 Stück
12772856 45 μl Nicht steril Automatisierung, Fine Point -
12535727 45 μl Nicht steril Automatisierung, Fine Point 3840 Stück
12772866 50 μl Unsteril Automatisierung, Rund 4800 Stück
12579177 50 μl Unsteril Automatisierung, Rund 960 Stück
12782866 50 μl Steril Automatisierung, Rund 4800 Stück
12589177 50 μl Steril Automatisierung, Rund 960 Stück
12792866 50 μl Unsteril Automatisierung, Rund -
12599177 50 μl Unsteril Automatisierung, Rund 960 Stück
12509187 50 μl Steril Automatisierung, Rund 960 Stück
12702876 50 μl Steril Automatisierung, Rund 4800 Stück
12712856 250 μl Unsteril Automatisierung, Rund 4800 Stück
12529177 250 μl Unsteril Automatisierung, Rund 960 Stück
12722856 250 μl Steril Automatisierung, Rund 4800 Stück
12539177 250 μl Steril Automatisierung, Rund -
11990948 250 μl Unsteril Automatisierung, Rund 960 Stück
12732856 250 μl Unsteril Automatisierung, Rund 4800 Stück
12742856 250 μl Steril Automatisierung, Rund 4800 Stück
12549177 250 μl Steril Automatisierung, Rund 960 Stück
12752856 250 μl Unsteril Automatisierung, Weite Öffnung 4800 Stück
12559177 250 μl Unsteril Automatisierung, Weite Öffnung 960 Stück
12762856 250 μl Steril Automatisiert, große Öffnung, Wide Orifice 4800 Stück
45 options
Artikelnummer. 12569177
Marke: Axygen™ FX255WBRS
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Axygen Robotik-Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten.
The Axygen brand range of products includes a comprehensive line of tips for Beckman Coulter automated liquid handling systems. These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality. The pipette tips are also available with MAXYMum Recovery, a unique low-retention technology that improves tip performance and maximizes the use of your precious samples.
  • Available in racked, racked sterile and with aerosol barrier (filtered)
  • Compatible with Beckman Biomek FX and Beckman Multimek instruments with an AP96 head
  • Also compatible with Span-8 pod when Liquid Level Sensing function is turned off
  • Unsurpassed straightness to ensure tip enters the well smoothly, every time
  • 384/1536-well compatible to meet your most demanding applications
  • Wide bore tips are ideal for pipetting viscous materials, genomic DNA or delicate cell cultures
  • Fine Point improves accuracy and precision at lower sample volumes
  • Maxymum recovery™ tips reduce sample loss, improves reproducibility and accuracy, minimizes usage of precious samples and reagents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 250 μl
Gefiltert Non-filtered
Sterilität Steril
Farbe Clear
Autoklavierbar Not Autoclavable
Zertifizierung/Konformität ANSI
Reinigungsnachweise DNase, RNase and Pyrogen free
Zur Verwendung mit (Anwendung) Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
Format Rack, 96
Spitzenform Automatisiert, große Öffnung, Wide Orifice
Verpackung 10 Racks/Pk, 5 Pks/Cs.
Zur Verwendung mit (Geräte) Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200
Produktlinie Beckman Biomek
Material Polypropylene