Learn More
- Home
- Products
- Pipettierprodukte
- Pipettenspitzen
- Pipettenspitzen für Robotersysteme
- Axygen™ Axygen™ Biomek™ FX/NX Roboter-Spitzen
Axygen™ Axygen™ Biomek™ FX/NX Roboter-Spitzen
Artikelnummer. 12762856 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte| Artikelnummer. | Volumen (metrisch) | Sterilität | Spitzenform | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12762856 | 250 μl | Steril | Automatisiert, große Öffnung, Wide Orifice | 4800 Stück |
| 11316294 | 10 μ l | Nicht steril | Automatisierung, Round | 960 Stück |
| 12732846 | 10 μ l | Nicht steril | Automatisierung, Round | 4800 Stück |
| 12742846 | 10 μl | Steril | Automatisiert, rund, Round | 4800 Stück |
| 11326294 | 10 μl | Steril | Automatisiert, rund, Round | 960 Stück |
| 11980948 | 20 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12792846 | 20 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12702856 | 20 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12519177 | 20 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12772846 | 20 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12599167 | 20 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12509177 | 20 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12782846 | 20 μl | Steril | Automatisierung, Rund | - |
| 11346294 | 30 μl | Steril | Automatisierung, Feine Spitze | 3840 Stück |
| 15591383 | 30 μl | Unsteril | Automatisierung, Feine Spitze | 19200 Stück |
| 12722866 | 30 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 19200 Stück |
| 12585727 | 30 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 3840 Stück |
| 12712866 | 30 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 19200 Stück |
| 12575727 | 30 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 3840 Stück |
| 15501393 | 30 μl | Steril | Automatisierung, Feine Spitze | 19200 Stück |
| 12792856 | 30 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 19200 Stück |
| 11356294 | 30 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 3840 Stück |
| 12782856 | 45 μl | Steril | Automatisiert, feine Spitze, Fine Point | - |
| 12545727 | 45 μl | Steril | Automatisiert, feine Spitze, Fine Point | 3840 Stück |
| 12772856 | 45 μl | Nicht steril | Automatisierung, Fine Point | - |
| 12535727 | 45 μl | Nicht steril | Automatisierung, Fine Point | 3840 Stück |
| 12772866 | 50 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12579177 | 50 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12782866 | 50 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12589177 | 50 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12792866 | 50 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | - |
| 12599177 | 50 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12509187 | 50 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12702876 | 50 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12712856 | 250 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12529177 | 250 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12722856 | 250 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12539177 | 250 μl | Steril | Automatisierung, Rund | - |
| 11990948 | 250 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12732856 | 250 μl | Unsteril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12742856 | 250 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 4800 Stück |
| 12549177 | 250 μl | Steril | Automatisierung, Rund | 960 Stück |
| 12752856 | 250 μl | Unsteril | Automatisierung, Weite Öffnung | 4800 Stück |
| 12559177 | 250 μl | Unsteril | Automatisierung, Weite Öffnung | 960 Stück |
| 12569177 | 250 μl | Steril | Automatisiert, große Öffnung, Wide Orifice | 960 Stück |
Artikelnummer. 12762856
Marke: Axygen™ FX255WBRS
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
The Axygen brand range of products includes a comprehensive line of tips for Beckman Coulter automated liquid handling systems. These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality. The pipette tips are also available with MAXYMum Recovery, a unique low-retention technology that improves tip performance and maximizes the use of your precious samples.
- Available in racked, racked sterile and with aerosol barrier (filtered)
- Compatible with Beckman Biomek FX and Beckman Multimek instruments with an AP96 head
- Also compatible with Span-8 pod when Liquid Level Sensing function is turned off
- Unsurpassed straightness to ensure tip enters the well smoothly, every time
- 384/1536-well compatible to meet your most demanding applications
- Wide bore tips are ideal for pipetting viscous materials, genomic DNA or delicate cell cultures
- Fine Point improves accuracy and precision at lower sample volumes
- Maxymum recovery™ tips reduce sample loss, improves reproducibility and accuracy, minimizes usage of precious samples and reagents
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 250 μl |
| Gefiltert | Non-filtered |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Clear |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI |
| Reinigungsnachweise | DNase, RNase and Pyrogen free |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls |
| Format | Rack, 96 |
| Spitzenform | Automatisiert, große Öffnung, Wide Orifice |
| Verpackung | 10 Racks/Pk, 5 Pks/Cs. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200 |
| Produktlinie | Beckman Biomek |
| Material | Polypropylene |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |