Learn More
Axygen™ Axygen™ Biomek™ FX/Wellpro™ Roboterspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11306304 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Spitzenform:
Automatisiert, erweiterte Länge, Extended Length
Automatisierung
Automatisierung, Extra lang, Automation
Packungsgröße:
19200 Stück
3840 Stück
Artikelnummer. 11306304
Marke: Axygen™ FX384XLRS
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für Beckman FX/Wellpro Systeme
  • Spitzenfarbe: Durchsichtig
  • Gestellfarben: Grün
  • Volumenbereich: 0.5 – 50 μl
  • Feine Spitze für höhere Genauigkeit und Präzision bei geringeren Probenvolumen
  • Extra lang – zum Pipettieren vom Boden von 384 Deepwell- und 384/1536-Mikrotiterplatten
  • Maxymum Recovery Spitzen verringern den Probenverlust, verbessern die Reproduzierbarkeit und Genauigkeit und minimieren die Mengen an wertvollen Proben und Reagenzien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 50 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe Durchsichtig
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen
Format Gestell, 384-Well
Spitzenform Automatisierung
Verpackung 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Menge 50 Boxen/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP384, Dynamic Devices Oasis, Dynamic Devices Oasis LM 384-Channel Low Volume, Hamilton
Produktlinie Biomek FX/Wellpro
Material Polypropylen