Learn More
Axygen™ Axygen™ Biomek™ FX/Wellpro™ Roboterspitzen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12732866 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Spitzenform:
Automatisiert, erweiterte Länge, Extended Length
Automatisierung
Automatisierung, Extra lang, Automation
Packungsgröße:
19200 Stück
3840 Stück
Artikelnummer. Sterilität Spitzenform unitSize
12732866 Unsteril Automatisierung, Extra lang, Automation 19200 Stück
11376294 Unsteril Automatisierung, Extra lang, Automation 3840 Stück
12742866 Steril Automatisiert, erweiterte Länge, Extended Length 19200 Stück
11386294 Steril Automatisiert, erweiterte Länge, Extended Length 3840 Stück
11396294 Unsteril Automatisierung 3840 Stück
12752866 Unsteril Automatisierung 19200 Stück
12762866 Steril Automatisierung 19200 Stück
11306304 Steril Automatisierung 3840 Stück
8 options
Artikelnummer. 12732866
Marke: Axygen™ FX384XLLR
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für Beckman FX/Wellpro Systeme
  • Spitzenfarbe: Durchsichtig
  • Gestellfarben: Grün
  • Volumenbereich: 0.5 – 50 μl
  • Feine Spitze für höhere Genauigkeit und Präzision bei geringeren Probenvolumen
  • Extra lang – zum Pipettieren vom Boden von 384 Deepwell- und 384/1536-Mikrotiterplatten
  • Maxymum Recovery Spitzen verringern den Probenverlust, verbessern die Reproduzierbarkeit und Genauigkeit und minimieren die Mengen an wertvollen Proben und Reagenzien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 50 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Durchsichtig
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen
Format Gestell, 384-Well
Spitzenform Automatisierung, Extra lang, Automation
Verpackung 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Menge 50 Boxen/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP384, Dynamic Devices Oasis, Dynamic Devices Oasis LM 384-Channel Low Volume, Hamilton
Produktlinie Biomek FX/Wellpro
Material Polypropylen