Learn More
Axygen™ Axygen™ Biomek™ FX/Wellpro™ Roboterspitzen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Spitzenform:
Automatisiert, erweiterte Länge, Extended Length
Automatisierung
Automatisierung, Extra lang, Automation
Packungsgröße:
19200 Stück
3840 Stück
Beschreibung
- Spitzenfarbe: Durchsichtig
- Gestellfarben: Grün
- Volumenbereich: 0.5 – 50 μl
- Feine Spitze für höhere Genauigkeit und Präzision bei geringeren Probenvolumen
- Extra lang – zum Pipettieren vom Boden von 384 Deepwell- und 384/1536-Mikrotiterplatten
- Maxymum Recovery Spitzen verringern den Probenverlust, verbessern die Reproduzierbarkeit und Genauigkeit und minimieren die Mengen an wertvollen Proben und Reagenzien
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 50 μL |
| Gefiltert | Non-filtered |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Clear |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Reinigungsnachweise | DNase, RNase and Pyrogen free |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls |
| Format | Rack, 384-well |
| Spitzenform | Automatisiert, erweiterte Länge, Extended Length |
| Verpackung | 10 Racks/Pk, 5 Pks/Cs. |
| Mehr anzeigen |