Beschreibung
- Spitzenfarbe: Durchsichtig
- Gestellfarben: Grün
- Volumenbereich: 0.5 – 50 μl
- Feine Spitze für höhere Genauigkeit und Präzision bei geringeren Probenvolumen
- Extra lang – zum Pipettieren vom Boden von 384 Deepwell- und 384/1536-Mikrotiterplatten
- Maxymum Recovery Spitzen verringern den Probenverlust, verbessern die Reproduzierbarkeit und Genauigkeit und minimieren die Mengen an wertvollen Proben und Reagenzien
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 50 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Reinigungsnachweise | DNase-, RNase- und Pyrogen-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen |
| Format | Gestell, 384-Well |
| Spitzenform | Automatisierung, Extra lang, Automation |
| Verpackung | 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton |
| Mehr anzeigen |