Learn More
Axygen™ Axygen Verschlusskappen für PCR-Röhrchen
Artikelnummer. 10557330 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Klar
Lila
Orange
Rot
Verschlusstyp:
Flach
Gewölbte Kappe
Kuppelform
Produkttyp:
8-er Streifen mit gewölbtem Deckel für PCR-Röhrchen
8-streifiger flacher Verschluss für PCR-Röhrchen mit Beschriftungsfeld
PCR-Verschlusskappen
Streifen mit 8 gewölbten Deckeln für PCR-Röhrchen
Streifen mit 8 flachen Kappen für PCR-Röhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
1250 Stück
Artikelnummer. 10557330
Marke: Axygen™ PCR02CPC
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
8er-Streifen gewölbte oder flache Streifenkappen für Axygen PCR-Röhrchen
0.2 ml mit dünner Wandstärke und in verschiedenen Farben.
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei
  • Pyrogenfrei
  • Nicht steril
  • Aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Verschlussfarbe Durchsichtig
Farbe Durchsichtig
Volumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 125/Packung
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Streifen mit 8 PCR-Röhrchen und 96-Well PCR-Mikrotiterplatten
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Verschlusstyp Kuppelform
Format Streifen
Produkttyp Streifen mit 8 gewölbten Deckeln für PCR-Röhrchen