Learn More
Axygen™ Axygen Verschlusskappen für PCR-Röhrchen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Klar
Lila
Orange
Rot
Verschlusstyp:
Flach
Gewölbte Kappe
Kuppelform
Produkttyp:
8-er Streifen mit gewölbtem Deckel für PCR-Röhrchen
8-streifiger flacher Verschluss für PCR-Röhrchen mit Beschriftungsfeld
PCR-Verschlusskappen
Streifen mit 8 gewölbten Deckeln für PCR-Röhrchen
Streifen mit 8 flachen Kappen für PCR-Röhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
1250 Stück
Beschreibung
0.2 ml mit dünner Wandstärke und in verschiedenen Farben.
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Pyrogenfrei
- Nicht steril
- Aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Farbe | Durchsichtig |
| Volumen (metrisch) | 0,2 ml |
| Menge | 125/Packung |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Streifen mit 8 PCR-Röhrchen und 96-Well PCR-Mikrotiterplatten sowie für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Untersuchungen und Echtzeit-PCR-Anwendungen |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Flach |
| Mehr anzeigen |