Learn More
Axygen™ Axygen Verschlusskappen für PCR-Röhrchen
Artikelnummer. 12577987 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Klar
Lila
Orange
Rot
Verschlusstyp:
Flach
Gewölbte Kappe
Kuppelform
Produkttyp:
8-er Streifen mit gewölbtem Deckel für PCR-Röhrchen
8-streifiger flacher Verschluss für PCR-Röhrchen mit Beschriftungsfeld
PCR-Verschlusskappen
Streifen mit 8 gewölbten Deckeln für PCR-Röhrchen
Streifen mit 8 flachen Kappen für PCR-Röhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
1250 Stück
Artikelnummer. 12577987
Marke: Axygen™ PCR02CPR
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
8er-Streifen gewölbte oder flache Streifenkappen für Axygen PCR-Röhrchen
Axygen polypropylene, thin wall PCR tubes with and without caps are designed to fit standard 96-well blocks and are available in an assortment of colors. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer. An even insertion cap ensures a tight fit to reduce evaporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase, DNase, pyrogen-free
Verschlussfarbe Red
Farbe Rot
Volumen (metrisch) 0.2 mL
Menge 125/Pk.
Verschlussmaterial Polypropylene
Zur Verwendung mit (Geräte) 8-strips PCR tubes and 96-well PCR microplates
Sterilität Non-sterile
Material Polypropylene
Verschlusstyp Gewölbte Kappe
Format Strip
Produkttyp 8-er Streifen mit gewölbtem Deckel für PCR-Röhrchen