Beschreibung
0.2 ml mit dünner Wandstärke und in verschiedenen Farben.
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei
- Pyrogenfrei
- Nicht steril
- Aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
| Verschlussfarbe | Diverse |
| Farbe | Divers |
| Volumen (metrisch) | 0,2 ml |
| Menge | 125/Packung |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Streifen mit 8 PCR-Röhrchen und 96-Well PCR-Mikrotiterplatten |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Kuppelform |
| Mehr anzeigen |