Learn More
Axygen™ Axygen Verschlusskappen für PCR-Röhrchen
Artikelnummer. 12871510 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Klar
Lila
Orange
Rot
Verschlusstyp:
Flach
Gewölbte Kappe
Kuppelform
Produkttyp:
8-er Streifen mit gewölbtem Deckel für PCR-Röhrchen
8-streifiger flacher Verschluss für PCR-Röhrchen mit Beschriftungsfeld
PCR-Verschlusskappen
Streifen mit 8 gewölbten Deckeln für PCR-Röhrchen
Streifen mit 8 flachen Kappen für PCR-Röhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
1250 Stück
Artikelnummer. Farbe Verschlusstyp Produkttyp unitSize
12871510 Grün Gewölbte Kappe 8-er Streifen mit gewölbtem Deckel für PCR-Röhrchen -
12607385 Durchsichtig Kuppelform Streifen mit 8 gewölbten Deckeln für PCR-Röhrchen 125 Stück
10557330 Durchsichtig Kuppelform Streifen mit 8 gewölbten Deckeln für PCR-Röhrchen 1250 Stück
10240900 Blau Gewölbte Kappe 8-er Streifen mit gewölbtem Deckel für PCR-Röhrchen -
12547987 Blau Gewölbte Kappe 8-er Streifen mit gewölbtem Deckel für PCR-Röhrchen 125 Stück
12841510 Divers Kuppelform Streifen mit 8 gewölbten Deckeln für PCR-Röhrchen -
12537987 Divers Kuppelform Streifen mit 8 gewölbten Deckeln für PCR-Röhrchen -
12557987 Grün Gewölbte Kappe 8-er Streifen mit gewölbtem Deckel für PCR-Röhrchen 125 Stück
12567987 Orange Gewölbte Kappe 8-er Streifen mit gewölbtem Deckel für PCR-Röhrchen 125 Stück
12881510 Orange Gewölbte Kappe 8-er Streifen mit gewölbtem Deckel für PCR-Röhrchen 1250 Stück
12801520 Lila Gewölbte Kappe 8-er Streifen mit gewölbtem Deckel für PCR-Röhrchen -
12587987 Lila Gewölbte Kappe 8-er Streifen mit gewölbtem Deckel für PCR-Röhrchen -
12891510 Rot Gewölbte Kappe 8-er Streifen mit gewölbtem Deckel für PCR-Röhrchen -
12577987 Rot Gewölbte Kappe 8-er Streifen mit gewölbtem Deckel für PCR-Röhrchen 125 Stück
12597987 Gelb Gewölbte Kappe 8-er Streifen mit gewölbtem Deckel für PCR-Röhrchen 125 Stück
12811520 Gelb Gewölbte Kappe 8-er Streifen mit gewölbtem Deckel für PCR-Röhrchen 1250 Stück
12609535 Durchsichtig Flach 8-streifiger flacher Verschluss für PCR-Röhrchen mit Beschriftungsfeld 125 Stück
10666690 Durchsichtig Flach Streifen mit 8 flachen Kappen für PCR-Röhrchen -
11320155 Durchsichtig Flach Streifen mit 8 flachen Kappen für PCR-Röhrchen 125 Stück
15409073 Klar Kuppelform PCR-Verschlusskappen 100 Stück
20 options
Artikelnummer. 12871510
Marke: Axygen™ PCR02CPG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
8er-Streifen gewölbte oder flache Streifenkappen für Axygen PCR-Röhrchen
Axygen polypropylene, thin wall PCR tubes with and without caps are designed to fit standard 96-well blocks and are available in an assortment of colors. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer. An even insertion cap ensures a tight fit to reduce evaporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase, DNase, pyrogen-free
Verschlussfarbe Green
Farbe Grün
Volumen (metrisch) 0.2 mL
Menge 125/Pk.
Verschlussmaterial Polypropylene
Zur Verwendung mit (Geräte) 8-strips PCR tubes and 96-well PCR microplates
Sterilität Non-sterile
Material Polypropylene
Verschlusstyp Gewölbte Kappe
Format Strip
Produkttyp 8-er Streifen mit gewölbtem Deckel für PCR-Röhrchen