Learn More
Axygen™ Axygen Verschlusskappen für PCR-Röhrchen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Klar
Lila
Orange
Rot
Verschlusstyp:
Flach
Gewölbte Kappe
Kuppelform
Produkttyp:
8-er Streifen mit gewölbtem Deckel für PCR-Röhrchen
8-streifiger flacher Verschluss für PCR-Röhrchen mit Beschriftungsfeld
PCR-Verschlusskappen
Streifen mit 8 gewölbten Deckeln für PCR-Röhrchen
Streifen mit 8 flachen Kappen für PCR-Röhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
1250 Stück
Beschreibung
Axygen polypropylene, thin wall PCR tubes with and without caps are designed to fit standard 96-well blocks and are available in an assortment of colors. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer. An even insertion cap ensures a tight fit to reduce evaporation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RNase, DNase, pyrogen-free |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Farbe | Orange |
| Volumen (metrisch) | 0.2 mL |
| Menge | 125/Pk. |
| Verschlussmaterial | Polypropylene |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 8-strips PCR tubes and 96-well PCR microplates |
| Sterilität | Non-sterile |
| Material | Polypropylene |
| Verschlusstyp | Gewölbte Kappe |
| Mehr anzeigen |