Learn More
Axygen™ EASY PRESS- MANUAL COMPRESSION VE=1 St.
Artikelnummer. 12683926 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 jeweils
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12683926 1 jeweils 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12683926 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. ITEPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2817.26 €
    2580.27 € / 1 Stück
    Sparen 236.99 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht die einfache und effektive Anwendung von Axymats und ImpermaMats
Die manuelle Versiegelungsvorrichtung fixiert Axymats und/oder ImperaMats an 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten, Deepwell-Platten, Mikrotiterröhrchensystemen und PCR-Platten. Geeignet für die Bearbeitung von Platten jeder Größe und mit verschiedenen Höhen (384-Well-PCR bis 2 ml-Deepwell-Blöcke) durch schnelle Anpassung des großen Stellrads.
  • Einfache Handhabung
  • Kosteneffektiv
  • Flexibel: kann für unterschiedliche Plattentypen und mit Platten verschiedener Höhen eingesetzt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Axymats, Deepwell-Platten, Mikrotiterplatten, PCR-Platten
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Dichtungsmittel
Menge 1 jeweils