Learn More
Axygen™ Eppendorf™ Kompatible Pipettenspitzen
Artikelnummer. 12545667 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
nicht steril
Spitzenform:
Eppendorf
Geringe Retention
Verpackung:
Großpackung
Im Gestell
Packungsgröße:
1152 Stück
3456 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 12545667
Marke: Axygen TE1004BLRS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompatibel mit Eppendorf und Biohit Pipetten
  • Steril und nicht steril lieferbar
  • Elektronenbestrahlt, um eine Zersetzung des Produkts zu verhindern
  • Maxymum Recovery Spitzen ermöglichen eine vollständige Probenentnahme und eine höhere Präzision von Spitze zu Spitze
  • Graduierungsmarken bei 110 und 500 μl zur visuellen Bestätigung des aufgezogenen Pipettiervolumens
  • Volumen: 1000 μ l
  • Farbe: Blau
Bestellinformation
  • Großpackung: 500 Spitzen/Packung. 10 Packungen/Karton.
  • Im Gestell: 96 Spitzen/Rack, 12 Racks/Packung, 3 Packungen/Karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1000 μl
Sterilität Steril
Farbe Blau
Format Racks
Spitzenform Geringe Retention
Verpackung Im Gestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf
Skala Ja
Graduierungen 110 und 500 μl