Learn More
Axygen™ Eppendorf™ Kompatible Pipettenspitzen
Artikelnummer. 12565667 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
nicht steril
Spitzenform:
Eppendorf
Geringe Retention
Verpackung:
Großpackung
Im Gestell
Packungsgröße:
1152 Stück
3456 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. Sterilität Spitzenform Verpackung unitSize
12565667 Steril Eppendorf Im Gestell 1152 Stück
12766619 Steril Eppendorf Im Gestell 3456 Stück
12545667 Steril Geringe Retention Im Gestell 1152 Stück
12736619 nicht steril Geringe Retention Im Gestell 3456 Stück
12535667 nicht steril Geringe Retention Im Gestell -
12511318 Unsteril Eppendorf Großpackung 5000 Stück
12756619 nicht steril Eppendorf Im Gestell 3456 Stück
12555667 nicht steril Eppendorf Im Gestell 1152 Stück
8 options
Artikelnummer. 12565667
Marke: Axygen TE1004BRS
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kompatibel mit Eppendorf und Biohit Pipetten
  • Steril und nicht steril lieferbar
  • Elektronenbestrahlt, um eine Zersetzung des Produkts zu verhindern
  • Maxymum Recovery Spitzen ermöglichen eine vollständige Probenentnahme und eine höhere Präzision von Spitze zu Spitze
  • Graduierungsmarken bei 110 und 500 μl zur visuellen Bestätigung des aufgezogenen Pipettiervolumens
  • Volumen: 1000 μ l
  • Farbe: Blau
Bestellinformation
  • Großpackung: 500 Spitzen/Packung. 10 Packungen/Karton.
  • Im Gestell: 96 Spitzen/Rack, 12 Racks/Packung, 3 Packungen/Karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1000 μL
Sterilität Steril
Farbe Blue
Format Rack
Spitzenform Eppendorf
Verpackung Im Gestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf
Skala Yes
Graduierungen 110 and 500μL