Learn More
Axygen™ Eppendorf™ Kompatible Pipettenspitzen
Artikelnummer. 12766619 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
nicht steril
Spitzenform:
Eppendorf
Geringe Retention
Verpackung:
Großpackung
Im Gestell
Packungsgröße:
1152 Stück
3456 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 12766619
Marke: Axygen TE1004BRS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kompatibel mit Eppendorf und Biohit Pipetten
  • Steril und nicht steril lieferbar
  • Elektronenbestrahlt, um eine Zersetzung des Produkts zu verhindern
  • Maxymum Recovery Spitzen ermöglichen eine vollständige Probenentnahme und eine höhere Präzision von Spitze zu Spitze
  • Graduierungsmarken bei 110 und 500 μl zur visuellen Bestätigung des aufgezogenen Pipettiervolumens
  • Volumen: 1000 μ l
  • Farbe: Blau
Bestellinformation
  • Großpackung: 500 Spitzen/Packung. 10 Packungen/Karton.
  • Im Gestell: 96 Spitzen/Rack, 12 Racks/Packung, 3 Packungen/Karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1000 μL
Sterilität Steril
Farbe Blue
Format Rack
Spitzenform Eppendorf
Verpackung Im Gestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf
Skala Yes
Graduierungen 110 and 500μL