Beschreibung
- Universaldesign, passend für Pipetten bei Forschungsanwendungen
- Verschiedene Längen für den Zugang zum Boden von schmalen Gefäßen und Gel-Wells
- 2 Und 5 μl-Graduierungen zur schnellen Volumenkontrolle
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1000 µl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Länge (metrisch) | 1.1 x 6.5 mm |
| Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Gel-Beladung |
| Verpackung | 48 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton |
| Skala | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |