Learn More
Axygen™ Axygen Gelschneidespitzen: 1.1 x 6.5 mm
Artikelnummer. 12726629 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Format:
Bulk
Racks
Packungsgröße:
2400 Stück
2500 Stück
480 Stück
Artikelnummer. 12726629
Marke: Axygen™ TGL1165R
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Passend für die meisten 1000 ul-Pipetten. In Beuteln und Gestellen erhältlich.
  • Universaldesign, passend für Pipetten bei Forschungsanwendungen
  • Verschiedene Längen für den Zugang zum Boden von schmalen Gefäßen und Gel-Wells
  • 2 Und 5 μl-Graduierungen zur schnellen Volumenkontrolle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1000 µl
Sterilität Unsteril
Farbe Durchsichtig
Länge (metrisch) 1.1 x 6.5 mm
Reinigungsnachweise DNAse-/RNAse-frei
Format Racks
Spitzenform Gel-Beladung
Verpackung 48 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Skala Ja
Material Polypropylen
Graduierungen 2, 5 μl