Learn More
Axygen™ Zubehör für das Geldokumentationssystem, orangefarbenes Glas
Artikelnummer. 16603014 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Geldokumentationssystem (GD-1000)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16603014 Geldokumentationssystem (GD-1000) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16603014 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. GDOG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00 €
    161.18 € / 1 Stück
    Sparen 1.82 €
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Geldokumentationssystem (GD-1000)
Ideal zum Reduzieren des Hintergrunds beim Ausschneiden von Bändern mit blauem Licht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Orangefarbenes Glas
Zur Verwendung mit (Geräte) Geldokumentationssystem (GD-1000)