Learn More
Axygen™ Zubehör für das Geldokumentationssystem, USB-Hub
Artikelnummer. 16643014 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Geldokumentationssystem (GDBL-1000)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16643014 Geldokumentationssystem (GDBL-1000) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16643014 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. GDUSBS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00 €
    161.18 € / 1 Stück
    Sparen 3.82 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Geldokumentationssystem (GDBL-1000)
Erweiterung des Geldokumentationssystems BL (GDBL-1000) auf mehr als die 2 Standard-USB-Anschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp USB-Hub
Zur Verwendung mit (Geräte) Geldokumentationssystem (GDBL-1000)