Learn More
Axygen™ Axygen™ Gelspitzen
Artikelnummer. 10753772 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.5 bis 200 μl
10 μ l
Packungsgröße:
200 Stück
400 Stück
Artikelnummer. 10753772
Marke: Axygen™ TGL10FT17R
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Universaldesign, passend für Pipetten bei Forschungsanwendungen
  • Universaldesign, passend für Pipetten bei Forschungsanwendungen
  • Verschiedene Längen für den Zugang zum Boden von schmalen Gefäßen und Gel-Wells
  • 2 Und 5 μl-Graduierungen zur schnellen Volumenkontrolle
  • Spitzen mit 0.37 mm Außendurchmesser für die Beladung mit 0.4 mm dicken Gelen; 0.17 mm Außendurchmesser für 0.2 mm-Gele
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 μ l
Sterilität Unsteril
Farbe Durchsichtig
Dicke 0.2 mm
Reinigungsnachweise DNAse-/RNAse-frei
Spitzenform Gel-Beladung
Verpackung 200 Spitzen/Gestell; 2 Gestelle/Karton
Skala Ja
Material Polypropylen
Graduierungen 2, 5 μl