Learn More
Axygen™ Axygen™ GEN3™ Multi-Barrieren-Pipettenspitzen
Artikelnummer. 12812283 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
100 bis 1000 μl
1 bis 200 μl
20 μl
Packungsgröße:
1000 Stück
4800 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 12812283
Marke: Axygen™ GEN31000LRS
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die TriFilter-Technologie gewährleistet höchsten Schutz vor Kreuzkontaminationen
Effektive Trennung der Flüssigkeit von der selbstdichtenden Barriere durch eine zusätzliche Schutzschicht aus herkömmlichem Polyethylen-Filtermaterial.
  • Selbstdichtender Multi-Barriere-Filter verhindert Aerosol- oder Flüssigkeitskreuzkontamination
  • Das urheberrechtlich geschützte Filterdesign verhindert mögliche PCR-Hemmungen
  • Die Maxymum Recovery™ Technik gewährleistet extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
  • Im praktischen und anwenderfreundlichen Klappgestell
  • Vorsterilisiert; keine Autoklavierung erforderlich
Maxymum Recovery™ ist standardmäßig im Lieferumfang aller Gen3 Multi-Barriere-Spitzen enthalten
  • Sehr glatte Oberflächen
  • Exklusive Spritzgießtechnik
  • Reduziert Probenverluste und spart teure Reagenzien
  • Für beste Genauigkeit und Präzision
Zertifizierungen
Die GEN3 Multi-Barriere-Spitzen sind zertifiziert frei von humaner gDNA und PCR-Inhibitoren. Zertifiziert DNase-/RNase-frei und nicht-pyrogenisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 100 bis 1000 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, DNA, PCR-Inhibitor und Pyrogen
Format Racks
Verpackung 100 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Produktlinie GEN3TM
Material Polyethylen